Läs mer
2-furoinsyra, TRC
Produktkod. 30394623
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30394623 1 g
1 options
Produktkod. 30394623 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF8637751G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Furancarboxylic Acid
CAS 88-14-2
Molekylformel C5 H4 O3
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Furancarboxylic acid, 2-Furoic acid (7CI,8CI), 2-Carboxyfuran, 2-Furanoic acid, Furan-2-carboxylic acid, NSC 58965, NSC 8842, Pyromucic acid, α-Furancarboxylic acid, α-Furoic acid
InChI formel InChI=1S/C5H4O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H,(H,6,7)
LEDER OC(=O)c1occc1
IUPAC-namn furan-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 112.08
Formel vikt 112.016