Läs mer
2-Furoic-d3 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Furoic-d3 Acid |
| CAS | 40073-83-4 |
| Molekylformel | C5 D3 H O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Furan-3,4,5-d3-carboxylic acid (9 CI, ACI), 3,4,5-Trideuterio-2-furancarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H4O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3 H,(H,6,7)/i1D,2 D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1oc(C(=O)O)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 3,4,5-trideuteriofuran-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.1019 |
| Formel vikt | 115.0349 g/mol |
| Visa mer |