Läs mer
2-furonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11494883
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494883 5 g 5g
11404893 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494883 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12214.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 617-90-3 | C5H3NO | 93.09 g/mol
2-furonitril används som ett extraktivt destillationslösningsmedel och som sötningsmedel. Det används också som en mellanprodukt i farmaceutisk och finkemisk syntes. 2-furonitril användes som substrat för att undersöka substratspecificiteten för nitrilas från Rhodococcus rhodochrous Jl-cell.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-furonitril används som ett extraktivt destillationslösningsmedel och som sötningsmedel. Det används också som en mellanprodukt i farmaceutisk och finkemisk syntes. 2-furonitril användes som substrat för att undersöka substratspecificiteten för nitrilas från Rhodococcus rhodochrous Jl-cell.
Löslighet Löslig
i de flesta vanliga organiska lösningsmedel. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 617-90-3
Molekylformel C5H3NO
Molekylvikt (g/mol) 93.09
MDL-nummer MFCD00003223
InChI-nyckel YXDXXGXWFJCXEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furonitrile, 2-cyanofuran, 2-furancarbonitrile, 2-furyl cyanide, unii-2lrk86h722, .alpha.-furyl cyanide, pubchem6961, acmc-209mwb, 2-cyanofuran;2-furancarbonitrile
PubChem CID 69245
IUPAC-namn furan-2-karbonitril
LEDER N#CC1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Furonitrile
Densitet 1.062
Kokpunkt 146°C to 148°C
Flampunkt 35°C (95°F)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.479
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 107033
Löslighetsinformation Soluble in most common organic solvents. Slightly soluble in water.
Formel vikt 93.09
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.