Läs mer
2-Furoylacetonitril, 97 %
Produktkod. 11451838
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11451838 25 g 25g
11431838 1 g 1g
11441838 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11451838 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14497.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
CAS: 31909-58-7 | C7H5NO2 | 135,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 31909-58-7
Molekylformel C7H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 135.12
MDL-nummer MFCD00052210
InChI-nyckel RZNSHBXVTAHWPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furoylacetonitrile, 3-furan-2-yl-3-oxopropanenitrile, 3-2-furyl-3-oxopropanenitrile, 2-cyanoacetylfuran, 2-furanoylacetonitrile, 2-furoyl acetonitrile, pubchem11959, acmc-1cock, 2-2-furanoyl acetonitrile
PubChem CID 141671
IUPAC-namn 3-(furan-2-yl)-3-oxopropannitril
LEDER O=C(CC#N)C1=CC=CO1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Furoylacetonitrile
Smältpunkt 77 °C till 80 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 111902
Formel vikt 135.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.