Läs mer
2-Furoylacetonitrile, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10323342 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10323342 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10323342 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 355600010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Furoylacetonitrile
CAS 31909-58-7
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 76°C to 79°C
Färg Beige to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H5NO2
MDL-nummer MFCD00052210
Kvantitet 1 g
Synonym 2-furoylacetonitrile, 3-furan-2-yl-3-oxopropanenitrile, 3-2-furyl-3-oxopropanenitrile, 2-cyanoacetylfuran, 2-furanoylacetonitrile, 2-furoyl acetonitrile, pubchem11959, acmc-1cock, 2-2-furanoyl acetonitrile
InChI-nyckel RZNSHBXVTAHWPP-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C(CC#N)C1=CC=CO1
IUPAC-namn 3-(furan-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Molekylvikt (g/mol) 135.12
PubChem CID 141671
Formel vikt 135.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Furoylacetonitrile
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.