Läs mer
2-Furoylglycine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Furoylglycine-d3 |
| CAS | 2468638-96-0 |
| Molekylformel | C7 D3 H4 N O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-(Carboxymethyl)-2-furancarboxamide-d3, 2-[(Furan-2-carbonyl)amino]acetic Acid-d3, Furfuroylglycine-d3, Furoylglycine-d3, N-(2-Furanylcarbonyl)glycine-d3, N-(2-Furoyl)glycine-d3, Pyromucuric Acid-d3, [(Furan-2-carbonyl)amino]acetic Acid-d3, [[(Furan-2-yl)carbonyl]amino]acetic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO4/c9-6(10)4-8-7(11)5-2-1-3-12-5/h1-3H,4H2,(H,8,11)(H,9,10)/i1D,2D,3D |
| LEDER | [2H]c1oc(C(=O)NCC(=O)O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2-[(3,4,5-trideuteriofuran-2-carbonyl)amino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.15 |
| Formel vikt | 172.0563 |