Läs mer
2-Furoylglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Furoylglycine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO4/c9-6(10)4-8-7(11)5-2-1-3-12-5/h1-3H,4H2,(H,8,11)(H,9,10) |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 169.0375 |
| Frakt skick | Room Temperature |