Läs mer
2-Furylaceton, 99 %
Produktkod. 11499697
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499697 5 g 5g
11409707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22171.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 6975-60-6 | C7H8O2 | 124,139 g/mol
Lämplig för dofttillämpningar.2-Furylaceton används som reaktant vid syntes och omvandling av furanderivat
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Lämplig för dofttillämpningar.2
-Furylaceton används som reaktant vid
syntes och omvandling av
furanderivat Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6975-60-6
Molekylformel C7H8O2
Molekylvikt (g/mol) 124.139
MDL-nummer MFCD02683084
InChI-nyckel IQOJTGSBENZIOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furylacetone, furylacetone, 2-acetonylfuran, 2-propanone, 1-2-furanyl, furfuryl methyl ketone, 1-2-furyl-2-propanone, methyl furfuryl ketone, 1-2-furanyl-2-propanone, 2-furfuryl methyl ketone, 2-furyl-2-propanone
PubChem CID 228583
IUPAC-namn 1-(furan-2-yl)propan-2-on
LEDER CC(=O)CC1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Furylacetone
Kokpunkt 179 °C till 180 °C
Flampunkt 65 °C (149 °F)
Odör Stank
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lösligt i alkohol, triacetin.
Formel vikt 124.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.