Läs mer
[2]-Gingerdione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [2]-Gingerdione |
| CAS | 113465-66-0 |
| Molekylformel | C13 H16 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 6-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2,4-hexanedione |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O4/c1-9(14)7-11(15)5-3-10-4-6-12(16)13(8-10)17-2/h4,6,8,16H,3,5,7H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc(CCC(=O)CC(=O)C)ccc1O |
| IUPAC-namn | 6-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hexane-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.264 |
| Formel vikt | 236.105 |