missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-[[(Guanidino)(imino)methyl]sulfanyl]ethanesulfonic Acid, Mikromol™

Produktkod. 30049763
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049763 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049763 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0345.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-[[(Guanidino)(imino)methyl]sulfanyl]ethanesulfonic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-[((Guanidino)(imino)methyl)sulfanyl]ethanesulfonic Acid
CAS 1391053-66-9
Analyt- eller komponentnamn 2-[((Guanidino)(imino)methyl)sulfanyl]ethanesulfonic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C4 H10 N4 O3 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-[[[(Aminoiminomethyl)amino]iminomethyl]thio]ethanesulfonic acid, 2-[[(Guanidino)(imino)methyl]sulfanyl]ethanesulfonic Acid, Mesna Impurity B
InChI formel InChI=1S/C4H10N4O3S2/c5-3(6)8-4(7)12-1-2-13(9,10)11/h1-2H2,(H,9,10,11)(H5,5,6,7,8)
LEDER NC(=N)NC(=N)SCCS(=O)(=O)O
IUPAC-namn 2-(N-carbamimidoylcarbamimidoyl)sulfanylethanesulfonic acid
Molekylvikt (g/mol) 226.28
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 226.0194 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.