Läs mer
2-[[(Guanidino)(imino)methyl]sulfanyl]ethanesulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[((Guanidino)(imino)methyl)sulfanyl]ethanesulfonic Acid |
| CAS | 1391053-66-9 |
| Molekylformel | C4 H10 N4 O3 S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-[[[(Aminoiminomethyl)amino]iminomethyl]thio]ethanesulfonic acid, 2-[[(Guanidino)(imino)methyl]sulfanyl]ethanesulfonic Acid, Mesna Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N4O3S2/c5-3(6)8-4(7)12-1-2-13(9,10)11/h1-2H2,(H,9,10,11)(H5,5,6,7,8) |
| LEDER | NC(=N)NC(=N)SCCS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(N-carbamimidoylcarbamimidoyl)sulfanylethanesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.28 |
| Formel vikt | 226.0194 |