Läs mer
2-[[(Guanidino)(imino)methyl]sulfanyl]ethanesulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[((Guanidino)(imino)methyl)sulfanyl]ethanesulfonic Acid |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N4O3S2/c5-3(6)8-4(7)12-1-2-13(9,10)11/h1-2H2,(H,9,10,11)(H5,5,6,7,8) |
| Formel vikt | 226.0194 |