Läs mer
2-Guanidinoethyl 2-Guanidinoethanethiosulfonate, Dihydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Guanidinoethyl 2-Guanidinoethanethiosulfonate, Dihydrobromide |
| CAS | 91784-03-1 |
| Molekylformel | C6 H16 N6 O2 S2 . 2 Br H |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H16N6O2S2.2BrH/c7-5(8)11-1-3-15-16(13,14)4-2-12-6(9)10;;/h1-4H2,(H4,7,8,11)(H4,9,10,12);2*1H |
| LEDER | Br.Br.NC(=N)NCCSS(=O)(=O)CCNC(=N)N |
| IUPAC-namn | 1-[2-(2-carbamimidamidoethylsulfanylsulfonyl)ethyl]guanidine;dihydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.18 |
| Formel vikt | 427.9299 |