Läs mer
2-HBA, MedChemExpress
Beskrivning
2-HBA is a potent inducer of NAD(P)H:quinone acceptor oxidoreductase 1 (NQO1) which can also activate caspase-3 and caspase-10.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-HBA |
| CAS | 131359-24-5 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H14O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (375.53 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(/C=C/C1=CC=CC=C1O)/C=C/C2=CC=CC=C2O |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.29 |
| Formel vikt | 266.29 |
| Visa mer |