Läs mer
2-Heptacosanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Heptacosanone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H54O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27(2)28/h3-26H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 394.4175 |