Läs mer
2-Heptadecanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Heptadecanone |
| CAS | 2922-51-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C17 H34 O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Heptadecanone, Methyl Pentadecyl Ketone, Pentadecyl Methyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C17H34O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(2)18/h3-16H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)C |
| IUPAC-namn | heptadecan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.451 |
| Visa mer |