missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Heptadecyn-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Heptadecyn-1-ol |
| CAS | 2833-98-9 |
| Molekylformel | C17H32O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h18H,2-14,17H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCC#CCO |
| IUPAC-namn | heptadec-2-yn-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.44 |
| Formel vikt | 252.2453 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?