Läs mer
2-Heptanol, 99+%
Produktkod. 10051090 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10051090 50 mL Glasflaska 50ml
10259783 250 mL Glasflaska 250ml
10321374 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10051090 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120370500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 543-49-7 | C7H16O | 116.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 543-49-7
Molekylformel C7H16O
Molekylvikt (g/mol) 116.20
MDL-nummer MFCD00004587
InChI-nyckel CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-heptanol, s-heptyl alcohol, 2-heptyl alcohol, 2-hydroxyheptane, amyl methyl carbinol, heptanol-2, methyl amyl carbinol, 1-methylhexanol, heptyl alcohol, sec, 2-heptanol natural
PubChem CID 10976
IUPAC-namn heptan-2-ol
LEDER CCCCCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Heptanol
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.8175g/mL, 0.8175
Kokpunkt 160°C to 162°C
Flampunkt 59°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)4CH(OH)CH3
Brytningsindex 1.4200 to 1.422
Kvantitet 50 mL
Beilstein 01, 415
Merck Index 15, 4697
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene,miscible with most common organic liquids
Formel vikt 116.2
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Heptanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.