Läs mer
(±)-2-Heptanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Heptanol |
| CAS | 543-49-7 |
| Molekylformel | C7 H16 O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Heptan-2-ol, 2-Heptanol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCC(C)O |
| IUPAC-namn | heptan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.2 |
| Formel vikt | 116.1201 |