Läs mer
2-Heptanone-1,1,1,3,3-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Heptanone-1,1,1,3,3-D5 |
| CAS | 24588-56-5 |
| Molekylformel | C7 D5 H9 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Heptanone-1,1,1,3,3-d5 (8 CI, 9 CI, ACI), 2-Heptanone-1,1,1,3,3-D5, 2-Heptanone-d5, Methyl-d3 pentyl-1,1-d2 ketone |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3/i2D3,6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])CCCC |
| IUPAC-namn | 1,1,1,3,3-pentadeuterioheptan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.2163 |
| Formel vikt | 119.1358 g/mol |
| Visa mer |