Läs mer
2-Heptanone, 98%
Produktkod. 10051760 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
250 mL
1 L
5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
250ml
5 L
Produktkod. 10051760
Brand: Thermo Scientific Acros 154002500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 110-43-0 | C7H14O | 114.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-43-0
Molekylformel C7H14O
Molekylvikt (g/mol) 114.19
MDL-nummer MFCD00009513
InChI-nyckel CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-heptanone, methyl amyl ketone, butylacetone, methyl pentyl ketone, methyl n-amyl ketone, amyl methyl ketone, n-amyl methyl ketone, n-pentyl methyl ketone, heptanone, pentyl methyl ketone
PubChem CID 8051
ChEBI CHEBI:5672
IUPAC-namn heptan-2-on
LEDER CCCCCC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Heptanone
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -35.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8200g/mL, 0.82
Kokpunkt 149.0°C to 150.0°C
Flampunkt 39°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)4COCH3
Brytningsindex 1.4075 to 1.4095
Kvantitet 250 mL
Beilstein 01, 699
Merck Index 15, 4698
Löslighetsinformation Solubility in water: 4.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 114.19
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Heptanone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.