Läs mer
2-Heptanone, 99%
Produktkod. 11479512
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479512 500 mL 500ml
11469512 100 mL 100ml
11369609 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479512 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10200.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-43-0 | C7H14O | 114.19 g/mol
2-Heptanon används som lösningsmedel för hartser och lacker. Det används också som en doft i kosmetika och som smak för livsmedel. Det är involverat som ett reagens i syntesen av rifamycinderivat, som uppvisar antibakteriell aktivitet. Vidare används det vid framställning av tiazolidin-4-on-derivat som inhibitorer av Toxoplasma gondii. Utöver detta anses det vara ett alternativ lokalbedövning till lidokain.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
2-Heptanone används som lösningsmedel för hartser och lacker. Det används också som en doft i kosmetika och som smak för livsmedel. Det är involverat som ett reagens i syntesen av rifamycinderivat, som uppvisar antibakteriell aktivitet. Vidare används det vid framställning av tiazolidin-4-on-derivat som inhibitorer av Toxoplasma gondii. Utöver detta anses det vara ett alternativ lokalbedövning till lidokain.
Löslighet
Något blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-43-0
Molekylformel C7H14O
Molekylvikt (g/mol) 114.19
MDL-nummer MFCD00009513
InChI-nyckel CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-heptanone, methyl amyl ketone, butylacetone, methyl pentyl ketone, methyl n-amyl ketone, amyl methyl ketone, n-amyl methyl ketone, n-pentyl methyl ketone, heptanone, pentyl methyl ketone
PubChem CID 8051
ChEBI CHEBI:5672
IUPAC-namn heptan-2-on
LEDER CCCCCC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Heptanone
Smältpunkt -35°C
Densitet 0.82
Kokpunkt 149°C to 150°C
Flampunkt 47°C (116°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.409
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1110
Beilstein 1699063
Merck Index 14,4663
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Formel vikt 114.19
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Heptanone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Heptanone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.