Läs mer
2-Heptanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Heptanone |
| CAS | 110-43-0 |
| Molekylformel | C7 H14 O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Heptanone (8CI, 9CI, ACI), 1-Methylhexanal, 2-Oxoheptane, Amyl methyl ketone, Butylacetone, MAK, Methyl amyl ketone, Methyl n-amyl ketone, Methyl n-pentyl ketone, Methyl pentyl ketone, n-Amyl methyl ketone, n-Pentyl methyl ketone, NSC 7313, Pentyl methyl ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCC(=O)C |
| IUPAC-namn | heptan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.19 |
| Formel vikt | 114.1045 |