Läs mer
2-Heptanone, TRC
Produktkod. 30394898
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30394898 1 g
1 options
Produktkod. 30394898 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2815051G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Heptanone
CAS 110-43-0
Molekylformel C7 H14 O
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Heptanone (8CI, 9CI, ACI), 1-Methylhexanal, 2-Oxoheptane, Amyl methyl ketone, Butylacetone, MAK, Methyl amyl ketone, Methyl n-amyl ketone, Methyl n-pentyl ketone, Methyl pentyl ketone, n-Amyl methyl ketone, n-Pentyl methyl ketone, NSC 7313, Pentyl methyl ketone
InChI formel InChI=1S/C7H14O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
LEDER CCCCCC(=O)C
IUPAC-namn heptan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 114.19
Formel vikt 114.1045