Läs mer
2-Hepten-4-ol, (E)+(Z), 98%
Produktkod. 11400541
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11400541
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20057.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 4798-59-8 | C7H14O | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4798-59-8
Molekylformel C7H14O
Molekylvikt (g/mol) 114.19
MDL-nummer MFCD00021932
InChI-nyckel DODCYMXUZOEOQF-HWKANZRONA-N
Synonym 2-hepten-4-ol, 2e-2-hepten-4-ol, 2e-hept-2-en-4-ol, 2-heptene-4-ol, e-hept-2-en-4-ol, 2e-2-hepten-4-ol #, 2-hepten-4-ol, e + z, 2-hepten-4-ol, e + z 1g
PubChem CID 5366235
LEDER CCCC(O)\C=C\C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hepten-4-ol
Namnnotering (E)+(Z)
Brytningsindex 1.4362
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1987
IUPAC-namn (E)-hept-2-en-4-ol
Formel vikt 114.18
Procent renhet 98%