Läs mer
2-Heptyl Chloroformate, TRC
Produktkod. 30136830
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30136830 1 g -
30137530 2.5 g 2.5g
30008099 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136830 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2829901G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 290819-03-3
Molekylformel C8H15ClO2
Molekylvikt (g/mol) 178.66
Synonym Carbonochloridic Acid 1-Methylhexyl Ester, Heptan-2-yl Carbonochloridate
IUPAC-namn heptan-2-yl carbonochloridate
LEDER ClC(OC(C)CCCCC)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Heptyl Chloroformate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H15ClO2/c1-3-4-5-6-7(2)11-8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3
Formel vikt 178.0761