Läs mer
2-Heptylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Heptylamine |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 115.1361 |