Läs mer
2-Heptyn-1-ol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10403555 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10403555 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10403555 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 387010010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Heptyn-1-ol
CAS 1002-36-4
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Kokpunkt 89°C to 90°C (16.0 mmHg)
Flampunkt 78°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H12O
Linjär formel CH3(CH2)3C∽CH2OH
Brytningsindex 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00039541
Kvantitet 1 g
Synonym 2-heptyn-1-ol, 2-heptyne-1-ol, 2-heptynol, pubchem13065, acmc-2097no, hoch2c=c ch2 3ch3
InChI-nyckel OGDYROFIIXDTQK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCC#CCO
IUPAC-namn hept-2-yn-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 112.17
PubChem CID 535111
Formel vikt 112.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Heptyn-1-ol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.