Läs mer
2-Heptyn-1-ol, 97 %
Produktkod. 11497157
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497157 5 g 5g
11487157 1 g 1g
11407167 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14959.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1002-36-4 | C7H12O | 112,172 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1002-36-4
Molekylformel C7H12O
Molekylvikt (g/mol) 112.172
MDL-nummer MFCD00039541
InChI-nyckel OGDYROFIIXDTQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-heptyn-1-ol, 2-heptyne-1-ol, 2-heptynol, pubchem13065, acmc-2097no, hoch2c=c ch2 3ch3
PubChem CID 535111
IUPAC-namn hept-2-yn-1-ol
LEDER CCCCC#CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Heptyn-1-ol
Densitet 0.882
Kokpunkt 89 °C till 90 °C (16 mmHg)
Flampunkt 78 °C (172 °F)
Brytningsindex 1.454
Kvantitet 5 g
Beilstein 1739001
Formel vikt 112.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.