Läs mer
2-Heptyn-1-ol, TRC
Produktkod. 30397957
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30397957 50 mg
1 options
Produktkod. 30397957 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH99857850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Heptyn-1-ol
CAS 1002-36-4
Molekylformel C7H12O
Kvantitet 50 mg
Synonym 2-Heptynol, 3-Butylpropargyl Alcohol
InChI formel InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-4,7H2,1H3
LEDER CCCCC#CCO
IUPAC-namn Hept-2-yn-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 112.17
Formel vikt 112.0888