Läs mer
2-Hexadecanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hexadecanone |
| CAS | 18787-63-8 |
| Molekylformel | C16 H32 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Cetan-2-one, Methyltetradecylketone |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2)17/h3-15H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCC(=O)C |
| IUPAC-namn | hexadecan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.425 |
| Formel vikt | 240.245 |