Läs mer
2-Hexadecyl-octadecanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hexadecyl-octadecanoic Acid Methyl Ester |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H70O2/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34(35(36)37-3)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h34H,4-33H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 522.5376 |