Läs mer
2-Hexadecyloxyethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hexadecyloxyethanol |
| CAS | 2136-71-2 |
| Molekylformel | C18H38O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-(Hexadecyloxy)ethanol, 1-(2-Hydroxyethoxy)hexadecane, 2-Hexadecoxyethanol, Ethylene Glycol Monohexadecyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C18H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20-18-16-19/h19H,2-18H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCOCCO |
| IUPAC-namn | 2-hexadecoxyethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.49 |
| Formel vikt | 286.2872 |