Läs mer
2-(Hexamethyleneimino)ethyl chloride hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11331417
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331417 5 g 5g
11341417 25 g 25g
11351417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11331417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01833.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26487-67-2
Molekylformel C8H17Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 198.131
MDL-nummer MFCD00012842
InChI-nyckel ZQDSOUPBYJIPNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloroethyl azepane hydrochloride, 2-hexamethyleneimino ethyl chloride hydrochloride, 1h-azepine, hydrochloride, 2-chloroethylhexamethylenemine hydrochloride, 1-2-chloroethyl hexamethyleneimine hydrochloride, 2-chloroethyl hexamethylene imine hydrochloride, 2-chloroethyl azaperhydroepine, chloride, pubchem21389, 1-2-chloroethyl azepane hcl, wln: t7ntj a2g &gh
PubChem CID 24188283
IUPAC-namn 1-(2-kloretyl)azepan;hydroklorid
LEDER C1CCCN(CC1)CCCl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Hexamethyleneimino)ethyl chloride hydrochloride
Smältpunkt 206°C to 212°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3680388
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 198.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.