Läs mer
2-hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10550774 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10550774 10 g Glasflaska 10g
10499242 50 g Glasflaska 50g
10300214 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10550774 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156290100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-93-7 | C6H14O | 102.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-93-7
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.18
MDL-nummer MFCD00004585
InChI-nyckel QNVRIHYSUZMSGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexanol, sec-hexyl alcohol, 2-hydroxyhexane, 2-hexyl alcohol, n-butylmethylcarbinol, 2-hexanol, r, 2-hexanol, s, n-c4h9ch oh ch3, methylamyl alcohol, sec-hexanol
PubChem CID 12297
IUPAC-namn hexan-2-ol
LEDER CCCCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hexanol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -23.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8100g/mL, 0.81
Kokpunkt 139.0°C
Flampunkt 41°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3CH(OH)CH3
Brytningsindex 1.4125 to 1.4155
Kvantitet 10 g
Beilstein 01, 408
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 102.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Hexanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.