Läs mer
(+/-)-2-Hexanol, 99%
Produktkod. 15448849
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448849 25 g 25g
15458849 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448849 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05993.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-93-7 | C6H14O | 102.177 g/mol
(± )-2-Hexanol är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används som parfymmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(+/-)-2-Hexanol är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används som parfymmedel.
Löslighet
Löslig i vatten (13 g/L vid °25 C),
Anmärkningar
Inkompatibel med syraklorider och oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-93-7
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.177
MDL-nummer MFCD00004585
InChI-nyckel QNVRIHYSUZMSGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexanol, sec-hexyl alcohol, 2-hydroxyhexane, 2-hexyl alcohol, n-butylmethylcarbinol, 2-hexanol, r, 2-hexanol, s, n-c4h9ch oh ch3, methylamyl alcohol, sec-hexanol
PubChem CID 12297
IUPAC-namn hexan-2-ol
LEDER CCCCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-2-Hexanol
Smältpunkt -23°C
Densitet 0.81
Kokpunkt 137°C to 139°C
Flampunkt 45°C (113°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.414
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2282
Beilstein 1718996
Löslighetsinformation Soluble in water (13g/L at 25°C),
Formel vikt 102.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (+/-)-2-Hexanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hexanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.