Läs mer
2-Hexanone-1,1,1,3,3-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hexanone-1,1,1,3,3-d5 |
| CAS | 4840-82-8 |
| Molekylformel | C6 D5 H7 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Hexanone-1,1,1,3,3-d5 (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Hexanone-1,1,1,3,3-D5, 2-Hexanone-d5, 2-Oxohexane-1,1,1,3,3-d5, Butyl methyl ketone-d5, Methyl butyl ketone-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3/i2D3,5D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])CCC |
| IUPAC-namn | 1,1,1,3,3-pentadeuteriohexan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.19 |
| Formel vikt | 105.12 |