Läs mer
2-hexanon, 98 %
Produktkod. 10386830 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10386830 100 mL Glasflaska 100ml
10021590 500 mL Glasflaska 500ml
10207593 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10386830 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 146881000
 Begränsad artikel
I lager
2-hexanon, 98%, C6H12O, CAS-nummer-591-78-6, 2-hexanon, 2-oxohexan, butylmetylketon, hexanon, hexanon-2, keton, butylmetyl, metylbutylketon, metyl n-butylketon, n-butylmetylketon, propylaceton, 500 ml, 01, 689, 127 grader. C, 100,0, 97,5, färglös till gul, 0,8100g/ml, 209-731-1 | CAS: 591-78-6 | C6H12O | 100,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-78-6
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.16
MDL-nummer MFCD00009482
InChI-nyckel QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexanone, hexanone, 2-oxohexane, propylacetone, n-butyl methyl ketone, butyl methyl ketone, methyl butyl ketone, methyl n-butyl ketone, hexanone-2, ketone, butyl methyl
PubChem CID 11583
IUPAC-namn hexan-2-on
LEDER CCCCC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hexanone
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -57 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8100g/mL, 0.81
Kokpunkt 127 °C
Flampunkt 23 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3COCH3
Brytningsindex 1,3995 till 1,4015
Kvantitet 100 mL
Beilstein 01, 689
Merck Index 15, 6107
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 20 g/l (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 100.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Hexanone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.