Läs mer
2-hexanon, 98 %
Produktkod. 11359609
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11359609 50 g 50g
11349609 10 g 10g
11432657 100 g 100g
11442657 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11359609 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14867.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
CAS: 591-78-6 | C6H12O | 100,16 g/mol
2-hexanon fungerar som lösningsmedel för lack, bläckförtunning, nitrocellulosa, hartser och vaxer. Det används också för att förbereda (± )-monomorin. Det spelar också en användbar roll vid framställning av alkoholer genom överföringshydrering av ketoner. Vidare används det som ett medelavdunstande lösningsmedel för nitrocellulosaakrylater, vinyl- och alkydbeläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
2-hexanon fungerar som lösningsmedel för lacker, bläckförtunningsmedel, nitrocellulosa, hartser och vaxer. Det används också vid framställning av (+/-)-monomorin. Det spelar också en användbar roll vid framställning av alkoholer genom överföringshydrering av ketoner. Vidare används det som ett medelavdunstande lösningsmedel för nitrocellulosaakrylater, vinyl- och alkydbeläggningar.
Löslighet
Blandbar med aceton, etanol och eter. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med oxidationsmedel, starka baser och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-78-6
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.16
MDL-nummer MFCD00009482
InChI-nyckel QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexanone, hexanone, 2-oxohexane, propylacetone, n-butyl methyl ketone, butyl methyl ketone, methyl butyl ketone, methyl n-butyl ketone, hexanone-2, ketone, butyl methyl
PubChem CID 11583
IUPAC-namn hexan-2-on
LEDER CCCCC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hexanone
Smältpunkt -56 °C
Densitet 0.811
Kokpunkt 126 °C till 127 °C
Flampunkt 23 °C (73 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.401
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1737676
Merck Index 14,6033
Löslighetsinformation Blandbar med aceton, etanol och eter. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 100.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.