Läs mer
2-Hexanone, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Produktkod. 15650970 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15650970 50 g Glass Bottle 50g
15630970 10 g Glass Bottle 10g
15640970 250 g Glass Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15650970 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 10300450G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-78-6
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.16
MDL-nummer MFCD00009482
InChI-nyckel QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexanone, hexanone, 2-oxohexane, propylacetone, n-butyl methyl ketone, butyl methyl ketone, methyl butyl ketone, methyl n-butyl ketone, hexanone-2, ketone, butyl methyl
PubChem CID 11583
IUPAC-namn hexan-2-one
LEDER CCCCC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hexanone
Smältpunkt -57°C
Färg Colorless
Densitet 0.812g/mL at 25°C
Kokpunkt 127°C
Flampunkt 23°C (73.4°F)
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel CH3(CH2)3COCH3
Brytningsindex n20/D 1.401(lit.)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1737676
Formel vikt 100.16g/mol
Procent renhet 98%
Kvalitet Reagent
Fysisk form Liquid