Läs mer
2-hexanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hexanone |
| CAS | 591-78-6 |
| Molekylformel | C6 H12 O |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2-Hexanone, 2-Oxohexane, Butyl methyl ketone, MBK, Methyl butyl ketone, Methyl n-butyl ketone, n-Butyl methyl ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCC(=O)C |
| IUPAC-namn | Hexan-2-One |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.16 |
| Formel vikt | 100.0888 |