Läs mer
2-Hexanoylfuran, 99%
Produktkod. 11415996
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415996 25 g 25g
11405996 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22306.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14360-50-0 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
2-Hexanoylfuran används som livsmedelstillsatser
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-Hexanoylfuran används som livsmedelstillsatser
.
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14360-50-0
Molekylformel C10H14O2
Molekylvikt (g/mol) 166.22
MDL-nummer MFCD00037354
InChI-nyckel YUAYWSBSIJVIBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexanoylfuran, 2-furyl pentyl ketone, 1-hexanone, 1-2-furanyl, pentyl 2-furyl ketone, 1-2-furyl-1-hexanone, 1-furan-2-yl hexan-1-one, 1-2-furyl hexanone, 2-furyl n-pentyl ketone, 1-2-furanyl-1-hexanone, furan, 2-hexanoyl
PubChem CID 61738
IUPAC-namn 1-(furan-2-yl)hexan-1-on
LEDER CCCCCC(=O)C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hexanoylfuran
Densitet 0.994
Kokpunkt 125°C to 127°C (15 mmHg)
Flampunkt 107°C (225°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.489
Kvantitet 25 g
Beilstein 2956
Löslighetsinformation Difficult to mix.
Formel vikt 166.22
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.