Läs mer
2-hexen, cis + trans, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15420328
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420328 5 g 5g
15430328 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15420328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53472.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 592-43-8 | C6H12 | 84.162 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 592-43-8
Molekylformel C6H12
Molekylvikt (g/mol) 84.162
MDL-nummer MFCD00009473
InChI-nyckel RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Synonym cis-2-hexene, 2-hexene, z, z-2-hexene, z-hex-2-ene, 2-hexene, cis, unii-ui6o1h5j7j, 2-hexene-cis, 2z-hex-2-ene, ui6o1h5j7j, 2-hexene z
PubChem CID 639661
IUPAC-namn (E)-hex-2-en
LEDER CCCC=CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hexene
Namnnotering Cis + Trans
Densitet 0.678
Kokpunkt 67°C to 69°C
Flampunkt −20°C (−4°F)
Linjär formel CH3(CH2)2CH=CHCH3
Brytningsindex 1.395
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 969179
Formel vikt 84.16
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.