Läs mer
2-Hexyl-1-decanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hexyl-1-decanol |
| CAS | 2425-77-6 |
| Molekylformel | C16H34O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Hexyldecanol, 2-Hexyldecyl Alcohol, Exxal 16, Guerbet C16, Guerbet Hexadecanol, Guerbitol 16, Isofol 16, Jarcol I 16, NJCOL 160BR, NJCOL 160BRA, NSC 2399, Rilanit G 16 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H34O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h16-17H,3-15H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCC(CCCCCC)CO |
| IUPAC-namn | 2-hexyldecan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.44 |
| Formel vikt | 242.261 |