Läs mer
2-Hexyl-3-hydroxy-5-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-hexadecanoic Acid, TRC
Produktkod. 30392846
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30392846 50 mg
1 options
Produktkod. 30392846 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29651050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hexyl-3-hydroxy-5-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-hexadecanoic Acid
CAS 104801-93-6
Molekylformel C27H52O5
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C27H52O5/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-18-23(32-26-20-16-17-21-31-26)22-25(28)24(27(29)30)19-15-8-6-4-2/h23-26,28H,3-22H2,1-2H3,(H,29,30)
LEDER CCCCCCCCCCCC(CC(O)C(CCCCCC)C(=O)O)OC1CCCCO1
IUPAC-namn 2-hexyl-3-hydroxy-5-(oxan-2-yloxy)hexadecanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 456.7
Formel vikt 456.3815