Läs mer
2-Hexyl-3-oxo-5-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-hexadecanoic Acid Methyl Ester(Mixture of Diastereomers), TRC
Produktkod. 30393329
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30393329 25 mg
1 options
Produktkod. 30393329 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29726025MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hexyl-3-oxo-5-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-hexadecanoic Acid Methyl Ester(Mixture of Diastereomers)
CAS 104801-67-4
Molekylformel C28H52O5
Kvantitet 25 mg
Synonym 2-Hexyl-3-Oxo-5-[(Tetrahydro-2H-Pyran-2-Yl)Oxy]-Hexadecanoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C28H52O5/c1-4-6-8-10-11-12-13-14-15-19-24(33-27-21-17-18-22-32-27)23-26(29)25(28(30)31-3)20-16-9-7-5-2/h24-25,27H,4-23H2,1-3H3
LEDER CCCCCCCCCCCC(CC(=O)C(CCCCCC)C(=O)OC)OC1CCCCO1
IUPAC-namn methyl 2-hexyl-5-(oxan-2-yloxy)-3-oxohexadecanoate
Molekylvikt (g/mol) 468.71
Formel vikt 468.3815