Läs mer
2-Hexyl-3-oxo-5-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-hexadecanoic Acid Methyl Ester(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hexyl-3-oxo-5-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-hexadecanoic Acid Methyl Ester(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 104801-67-4 |
| Molekylformel | C28H52O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Hexyl-3-Oxo-5-[(Tetrahydro-2H-Pyran-2-Yl)Oxy]-Hexadecanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C28H52O5/c1-4-6-8-10-11-12-13-14-15-19-24(33-27-21-17-18-22-32-27)23-26(29)25(28(30)31-3)20-16-9-7-5-2/h24-25,27H,4-23H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCC(CC(=O)C(CCCCCC)C(=O)OC)OC1CCCCO1 |
| IUPAC-namn | methyl 2-hexyl-5-(oxan-2-yloxy)-3-oxohexadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 468.71 |
| Formel vikt | 468.3815 |