Läs mer
2-Hexyl-3-phenylacrylaldehyde, 90%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hexyl-3-phenylacrylaldehyde |
| CAS | 101-86-0 |
| Molekylformel | C15H20O |
| MDL-nummer | MFCD00006989 |
| Kvantitet | 1 kg |
| LEDER | CCCCCC/C(C=O)=C/C1=CC=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.32 |
| Procent renhet | 90% |