Läs mer
2-Hexylidenecyclopentanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hexylidenecyclopentanone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)12/h7H,2-6,8-9H2,1H3/b10-7- |
| Formel vikt | 166.1358 |