Läs mer
2-Hexyn-1-ol, 97%
Produktkod. 11470963
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470963 25 g 25g
11460963 5 g 5g
11339609 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470963 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13339.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 764-60-3 | C6H10O | 98.15 g/mol
2-Hexyn-1-ol, är en viktig organisk primär och sekundär intermediär. Det kan användas inom läkemedels-, jordbrukskemikalier och färgämnesindustrin. Det fungerar också som ett kemiskt lösningsmedel i finkemikalier
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Hexyn-1-ol, är en viktig organisk primär och sekundär intermediär. Det kan användas inom läkemedels-, jordbrukskemikalier och färgämnesindustrin. Det fungerar också som ett kemiskt lösningsmedel i
finkemikalier. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Undvik temperatur och direkt solljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 764-60-3
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.15
MDL-nummer MFCD00039540
InChI-nyckel BTDWSZJDLLLTMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexyn-1-ol, pubchem13064, acmc-209p3i, ksc380a2d, 2-hexyn-1-ol,
PubChem CID 69818
IUPAC-namn hex-2-yn-1-ol
LEDER CCCC#CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hexyn-1-ol
Densitet 0.897
Kokpunkt 167°C
Flampunkt 68°C (154°F)
Linjär formel CH3(CH2)2C≡CCH2OH
Brytningsindex 1.454
Kvantitet 25 g
Beilstein 1736274
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 98.15
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.